missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITPKB Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30499508 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30499508 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30499508 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338060AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ITPKB Polyclonal antibody specifically detects ITPKB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antigen ITPKB
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.7.1.127, inositol 14,5-trisphosphate 3-kinase BIP3K, inositol-trisphosphate 3-kinase B, InsP 3-kinase B, IP3 3-kinase B, IP3-3KB, IP3K B, IP3KB, IP3K-B, PIG37, proliferation-inducing protein 37
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human ITPKB (NP_002212.3).,, Sequence:, MAVYCYALNSLVIMNSANEMKSGGGPGPSGSETPPPPRRAVLSPGSVFSPGRGASFLFPPAESLSPEEPRSPGGWRSGRRRLNSSSGSGSGSSGSSVSSPSWAGRLRGDRQQVVAAGTLSPPGPEEAKRKLRILQRELQNVQVNQKVGMFEAHIQAQSSAIQAPRSPRLGRARSPSPCPFRSSSQPPGRVLVQGARSEERRTKSWGEQCPETSGTDSGRKGGPSLCSSQVKKGMPPLPGRAAPTGSEAQGPSAFVRMEKG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3707
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.