Learn More
ITPKB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA549796
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15673725
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total ITPKB protein.
ITPKB Polyclonal antibody specifically detects ITPKB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ITPKB
Polyclonal
Unconjugated
ITPKB
1110033J02Rik; E130307H12Rik; Inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase B; inositol-trisphosphate 3-kinase B; insP 3-kinase B; IP3 3-kinase B; IP3-3KB; IP3K; IP3K B; IP3KB; IP3K-B; Itpkb; PIG37; proliferation-inducing protein 37
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
320404, 3707, 54260
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P27987, P42335
ITPKB
Synthesized peptide derived from Internal of human ITPKB.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat