Learn More
IUPAC pH Standard pH 6,865, Hach Lange™
Artikelnummer. 10503923
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10503923 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10503923 Lieferant Hach Lange Lieferanten-Nr. S11M003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Mit einer Genauigkeit von 10.012±0.010 und einem pH-Wert von 6.865 ist dieser pH-Standardpuffer auf die IUPAC pH-Skala und NIST rückführbar.
  • PH-Standard, IUPAC, pH 10.012 bei 25 °C, zertifiziert, 500 ml (Radiometer Analytical) 
  • 10.012 ± 0.010 pH bei Konzentration 25 °C
  • Traceable-Zertifikat auf IUPAC pH-Skala und NIST
  • Haltbarkeit von 48 Monaten ab Herstellungsdatum
  • Jede Flasche (500 ml) wird mit COFRAC-Verifikationszertifikat sowie einem ISO 31-konform ausgearbeiteten Konformitäts- und Rückverfolgbarkeitszertifikat geliefert.
  • Direkte Rückverfolgbarkeit auf Primärstandards und Referenzmethode
  • Die Kompetenz und Integrität eines international anerkannten Labors für die Messung von pH-Werten und Leitfähigkeits-Referenzmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 6.865
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Rückführbarkeit auf NIST Ja