Learn More
IWS1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557374
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15745271
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: IFGESGDEEE EEFTGFNQED LEEEKGETQV KEAEDSDSDD NIKRGKHMDF LSDFEMMLQR KKSMSGKRRR NRDGGTFISD ADDVVSAMIV KMNEAA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.
IWS1 Polyclonal antibody specifically detects IWS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
IWS1
Polyclonal
Unconjugated
IWS1
1700069O15Rik; 3000008H23; AL117927; AW214353; interacts with Spt6; IWS1; IWS1 homolog; IWS1 homolog (S. cerevisiae); IWS1, SUPT6H interacting protein; Iws1l; IWS1-like protein; Protein IWS1 homolog; RGD1304762
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55677
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96ST2
IWS1
Recombinant protein corresponding to Human IWS1