Learn More
IYD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | IYD |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896364
|
Proteintech
16667-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886364
|
Proteintech
16667-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes an enzyme that catalyzes the oxidative NADPH-dependent deiodination of mono- and diiodotyrosine, which are the halogenated byproducts of thyroid hormone production. The N-terminus of the protein functions as a membrane anchor. Mutations in this gene cause congenital hypothyroidism due to dyshormonogenesis type 4, which is also referred to as deiodinase deficiency, or iodotyrosine dehalogenase deficiency, or thyroid hormonogenesis type 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
IYD | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6PHW0 | |
389434 | |
IYD Fusion Protein Ag10146 | |
Primary | |
-20°C | |
IYD |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C6orf71, DEHAL1, Iodotyrosine dehalogenase 1, iodotyrosine deiodinase, IYD, IYD 1 | |
IYD | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |