Learn More
GPE Scientific™ J Youngs Gasprobenröhrchen mit O-Ring-Ventilen
GPE Scientific™ J Young Gasprobenschlauch mit O-Ring-Hahn ist ein Gassammelrohr mit O-Ring-Ventilen an jedem Ende.
Marke: GPE Scientific™ GST/500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Zylindrische, längliche Form
- Gasdichter Behälter
- Messvolumen
- Standard-Entnahmeröhrchen mit Ventilenden
Spezifikation
Gasprobenröhrchen | |
500 ml |