missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young Gewindebohrer in Reihe, Feingewinde

GPE Scientific™ J Young In-Line-Hahn mit Feingewinde sind in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ SPOR/25

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15804894

Menge Preis
1 158.00 € / 1 Stück
10 141.62 € / 1 Stück
Verfügbar ab
30-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • In-Line-Hahn
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Feingewinde
  • Erhältlich mit Seitenarmen mit verschiedenen Durchmessern
Spezifikation

Spezifikation

Innendurchmesser: 24 mm, Außendurchmesser:28
Absperrhahn: 25 mm
J Young Gewindebohrer, mit Feingewinde
Videos
Dokumentation