Learn More
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke
Artikelnummer. 15844814
Change view
Click to view available options
Größe:
Kugelgelenke der Größe 35/20
Kugelgelenke der Größe 40/25
Kugelgelenke der Größe 51/35
Kugelgelenke der Größen 12/2 und 12/5
Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9
Kugelgelenke der Größen 28/12 und 28/15
Material:
Viton
Viton mit PTFE-Beschichtung
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Material unitSize
15844814 Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9 Viton mit PTFE-Beschichtung 1 Stück
15824814 Kugelgelenke der Größen 12/2 und 12/5 Viton mit PTFE-Beschichtung 1 Stück
15834814 Kugelgelenke der Größen 12/2 und 12/5 Viton 1 Stück
15804824 Kugelgelenke der Größe 40/25 Viton mit PTFE-Beschichtung 1 Stück
15854814 Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9 Viton 1 Stück
15864814 Kugelgelenke der Größen 28/12 und 28/15 Viton mit PTFE-Beschichtung 1 Stück
15874814 Kugelgelenke der Größen 28/12 und 28/15 Viton 1 Stück
15884814 Kugelgelenke der Größe 35/20 Viton mit PTFE-Beschichtung 1 Stück
15894814 Kugelgelenke der Größe 35/20 Viton 1 Stück
15814824 Kugelgelenke der Größe 40/25 Viton 1 Stück
15824824 Kugelgelenke der Größe 51/35 Viton mit PTFE-Beschichtung 1 Stück
15834824 Kugelgelenke der Größe 51/35 Viton 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15844814 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. O18/P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke ermöglichen eine sichere Gelenkdichtung für Kugelgelenke und sind als Viton oder PTFE-beschichtetes Viton erhältlich.
  • Für die Verwendung mit Kugelschliffen
  • Erhältlich in Viton oder PTFE-beschichtetem Viton
  • In verschiedenen Verbindungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Produkttyp O-Ringe für Kugelgelenke
Material Viton mit PTFE-Beschichtung
Größe Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9