Learn More
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke ermöglichen eine sichere Gelenkdichtung für Kugelgelenke und sind als Viton oder PTFE-beschichtetes Viton erhältlich.
Brand: GPE Scientific™ O40/P
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Description
- Für die Verwendung mit Kugelschliffen
- Erhältlich in Viton oder PTFE-beschichtetem Viton
- In verschiedenen Verbindungsgrößen erhältlich
Specifications
O-Ringe für Kugelgelenke | |
Viton mit PTFE-Beschichtung | |
Kugelgelenke der Größe 40/25 |