missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young rechtwinklige Gewindebohrer, mit Feingewinde

GPE Scientific™ J Young rechtwinklige Hähne mit Feingewinde sind in verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich.

Marke:  GPE Scientific™ POR/8/RA

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15804844

Menge Preis
1 46.75 € / 1 Stück
10 42.03 € / 1 Stück
Verfügbar ab
22-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Feingewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

Innendurchmesser: 8 mm, Außendurchmesser: 11 mm
Absperrhahn: 8 mm
Rechtwinkliger Hahn, Feingewinde
Videos
Dokumentation