Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewinde und B14-Buchse
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewindehahn und B14-Hülse, wurde speziell für den Einsatz mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparaturen entwickelt.
Marke:  GPE Scientific™ JCS/25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884794
  • 98.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feingewindebohrer und B14-Hülse
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Feingewindehahn und B14-Buchse
Größe: 14
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur
Probenkolben