Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenkkappe
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kappe wurde speziell zur Verwendung mit Schlenk-Leitungen und Vakuumkammern entwickelt.
Marke: GPE Scientific™ SC/29
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Kappe für Schlenk-Apparatur und Vakuumkammern
- In verschiedenen Verbindungsgrößen erhältlich
Spezifikation
J Young Kappe | |
Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler | |
Gelenkgröße: 29 |