Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenkkolben, zylindrisch mit Feingewinde und Konus
Artikelnummer. 15768029
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15768029 25 ml 1 Stück
15778029 50 ml 1 Stück
15854784 100 ml 1 Stück
15884784 250 ml 1 Stück
15894784 500 ml 1 Stück
15874784 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15768029 Lieferant GPE Scientific™ Lieferanten-Nr. JCC/25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GPE Scientific™ J Young Schlenker-Kolben, zylindrisch mit Feingewindehahn und -konus, wurde speziell zur Verwendung mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparatur entwickelt.
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feindosierer und Konus
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur
Enthält Feindosierer und Konus
Produkttyp Schlenk-Kolben
Schliffverbindung Größe: 19