Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenkkolben, zylindrisch mit Feingewinde und Konus
GPE Scientific™ J Young Schlenker-Kolben, zylindrisch mit Feingewindehahn und -konus, wurde speziell zur Verwendung mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparatur entwickelt.
97.40 € - 142.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur |
---|---|
Enthält | Feindosierer und Konus |
Produkttyp | Schlenk-Kolben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15768029
|
GPE Scientific™
JCC/25 |
25 ml |
97.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15778029
|
GPE Scientific™
JCC/50 |
50 ml |
97.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15854784
|
GPE Scientific™
JCC/100 |
100 ml |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15884784
|
GPE Scientific™
JCC/250 |
250 ml |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894784
|
GPE Scientific™
JCC/500 |
500 ml |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874784
|
GPE Scientific™
JCC/1000 |
1000 ml |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
- Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
- Mit Feindosierer und Konus
Spezifikation
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur | |
Feindosierer und Konus | |
Schlenk-Kolben |