Learn More
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Buchse/O-Ringaußenring
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Innengewinde/O-Ringgelenk ist eine austauschbare Kugelverbindung, die mit Viton- oder PTFE-beschichtetem Viton-O-Ring erhältlich ist.
Marke:  GPE Scientific™ GBF/12/5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804754
  • 19.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kugelschliff für den Einsatz mit Kugelgelenk
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen, Schaftbohrungen und Schaft-Außendurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Schaftbohrung: 5 mm, Schaftaußendurchmesser: 8 mm
Kugelgelenk/Buchse
12/5