Learn More
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Außenring/O-Ringgelenk
GPE Scientific™ J Young Kugelgelenk, Außengewinde/O-Ring-Kugelgelenk ist ein austauschbares Kugelgelenk, das mit Viton- oder PTFE-beschichtetem Viton O-Ring erhältlich ist.
Marke:  GPE Scientific™ GBM/18/7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804764
  • 21.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kugelschliff für den Einsatz mit Cup-Gelenk
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen, Schaftbohrungen und Schaft-Außendurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Schaftbohrung: 7 mm, Schaftaußendurchmesser: 11 mm
Kugelgelenk/Stecker
18/7