missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young gerade Gewindebohrer, mit Schnellgewinde

GPE Scientific™ J Young gerade Durchflusshähne mit Schnellgewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit unterschiedlichen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ PTT/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15804864

  • 60.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schnellgewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

J Yount gerade Durchgangsbohrung mit Schnellgewinde
Absperrhahn: 10 mm
Innendurchmesser: 10 mm, Außendurchmesser: 13 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote