missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young T-förmige Gewindebohrer, mit Feingewinde

GPE Scientific™ J Young Hähne mit T-Form und Feingewinde werden in verschiedenen Absperrhahngrößen und mit unterschiedlichen Seitenarmdurchmessern hergestellt.

Marke:  GPE Scientific™ POR/T/20

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15804854

Menge Preis
1 175.00 € / 1 Stück
10 157.19 € / 1 Stück
Verfügbar ab
03-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Feingewinde
  • In verschiedenen Absperrhahngrößen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmdurchmessern
Spezifikation

Spezifikation

Innendurchmesser: 19 mm, Außendurchmesser: 24 mm
Absperrhahn: 20 mm
J Young T-Form-Gewindebohrer, Feingewinde
Videos
Dokumentation