Learn More
Emma Safety Footwear Jack S1P Denim-Schuh
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Metallfrei
- Sein einzigartiges Fersendesign hat eine starke Stützfunktion und eignet sich ideal für das Steigen auf Paletten, Leitern und in und aus LKW-Kabinen, auch bei Nässe.
- Die schützende Innensohle hält scharfe Gegenstände wie Nägel und Metallsplitter fern.
- Dieser Sneaker mit Fiberglas-Zehenkappe ist aus robustem Jeansstoff gefertigt. DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
- Branchen:
- Logistik& Transport
- Elektronik
- Fertigung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Material | Denim, Nubuk |
| Größe | 39 |
| Fit | Extra breite Breite |
| Knöchelform | Halbschuhe |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?