Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Jackson Safety™ G80 Chemikalienbeständige Nitrilhandschuhe
97.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21907" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Geeignet für verschiedene Anwendungen. Bietet zuverlässigen Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien und zusätzlich mechanischen Gefahren
- Ideal für: Schutz der PSA-Kategorie 3 in vielen verschiedenen Industriebereichen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Metallbearbeitung, Lebensmittel, Transport, Bauwesen, beim Umgang mit Chemikalien, Ölen, Fett, Alkoholen, Säuren, Basen oder Lösungsmitteln, auch beim Eintauchen, sowie für höchste Abriebfestigkeit
- Das Risiko von Fusselbildung wird vermieden, um die Produkte vor Kontamination zu schützen
- Mehr Länge zum Schutz des Handgelenks und des unteren Unterarms und zum vollständigen Eintauchen
- Mit Sandpatch-Texturierung an Fingern und Handfläche für verbesserten Nass- und Trockengriff
- AQL 0.65 für Löcher für einen überlegenen Schutz, mehr Produktivität und Effizienz
Spezifikation
Farbe | Grün |
Material | Nitril |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 8 |
Dicke (metrisch) | 0,5 mm |
Abmessungen (L x B) | 47.8 x 15.6 cm |
Länge (angloamerikanisch) | 18.642 Zoll |
Länge (metrisch) | 47.8 cm |
Stulpenlänge (metrisch) | 45 cm |
Gewicht (angloamerikanisch) | 4.0656 lb |