Learn More
Tocris Bioscience™ Janelia Fluor™ 646, Haloalkane
Beschreibung
Application: Live-cell imaging as a self-labeling tag substrate. Suitable for confocal microscopy, light sheet microscropy, super resolution microscopy (SRM) techniques including dSTORM (in both live and fixed cells). Stable to fixation. Cell permeable.
Properties and Photophysical Data: Janelia Fluor™ 646, Haloalkane shows a high degree of fluorogenicity. Excitation and emission maxima (λ) are 646 nm and 664 nm, respectively; quantum yield = 0.54; extinction coefficient = 152,000 M-1cm-1 (measured in ethanol or TFE plus 0.1% TFA); lactone-zwitterion equilibrium constant (KL-Z) = 0.0012. Exhibits low non-specific background staining.
Janelia Fluor is a registered trademark of Howard Hughes Medical Institute.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3-(Azetidin-1-ium-1-ylidene)-7-(azetidin-1-yl)-5,5-dimethyl-3,5-dihydrodibenzo[b,e]silin-10-yl)-4-((2-(2-((6-chlorohexyl)oxy)ethoxy)ethyl)carbamoyl)benzoate |
| CAS | 1811539-60-2 |
| Menge | 10 μg |
| Ziel | Janelia Fluor Dyes |
| Summenformel | C39H48ClN3O5Si |
| Physikalische Form | Solid |
| Farbe | Off-white |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Reinheit | 0.95 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.