missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences CHEMWARE JAR,WITH CAP PFA CAPACITY 120ML

Catalog Number 12368747
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 mL
120 ml
2000 ml
360 mL
480 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA Glas mit Verschlusskappe nimmt Lösungen, Pasten und Schüttgüter auf, ohne sich über Auslaugung, Korrosion, Kontamination oder Verdampfung sorgen zu müssen.

  • Chemische Beständigkeit
  • Ultrarein
  • Hitzebeständig und für kryogene Temperaturen verwendbar
  • Sekundäre innerer Dichtungsaufbau für Sicherheit und Integrität
  • Ideal für die Lagerung von Digerierungsproben
  • Beständig gegen korrosive Flüssigkeiten, Säuren, Lösungsmittel, empfindliche Reagenzien und Färbelösungen
  • Mit großer Öffnung für einen leichten Zugriff und antihaftbeschichteter Oberfläche für einfache Reinigung
  • Umfasst ein Feld für die Kennzeichnung auf der Seite der Behälter
  • Stapelbar
  • Gerändeltes Oberteil für einen sicheren Halt beim einfachen Öffnen und Schließen
Fassungsvermögen 2000 ml
Verschlussmaterial PFA
Verschlusstyp Kappe
Durchmesser (metrisch) 104,1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10.6 in.
Höhe (metrisch) 269,1 mm
Produkttyp Jar
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 67.6 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.1 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storing Digestion Samples
Enthält Cap
Material PFA
Gewicht (metrisch) 0.01 kg
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'