Learn More
Jasmolin I + Cinerin I (Mischung), TRC
Artikelnummer. 30391071
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30391071 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCJ21049510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinerin I∣Jasmolin I
CAS 25402-06-6∣4466-14-2
Summenformel C20 H28 O3∣C21 H30 O3
Menge 10 mg
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1S)-3-(2Z)-2-butenyl-2-methyl-4-oxo-2-cyclopenten-1-yl ester, (1R,3R)-, Cinerin I (6CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, 3-(2-butenyl)-2-methyl-4-oxo-2-cyclopenten-1-yl ester, [1R-[1α[S*(Z)],3β]]-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 2-(2-butenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one (8CI), Cinerin, Cinerin I, (S)-2-Methyl-4-oxo-3-((Z)-pent-2-en-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C20H28O3/c1-7-8-9-14-13(4)17(11-16(14)21)23-19(22)18-15(10-12(2)3)20(18,5)6/h7-8,10,15,17-18H,9,11H2,1-6H3/b8-7-/t15-,17+,18+/m1/s1∣InChI=1S/C21H30O3/c1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h8-9,11,16,18-19H,7,10,12H2,1-6H3/b9-8-/t16-,18+,19+/m1/s1
SMILES C\C=C/CC1=C(C)[C@H](CC1=O)OC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(C)C)C2(C)C∣CC\C=C/CC1=C(C)[C@H](CC1=O)OC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(C)C)C2(C)C
IUPAC-Name Cinerin I ∣Jasmolin I
Molekulargewicht (g/mol) 316.43∣330.46
Formelmasse 316.2038∣330.2195