Learn More
Thermo Scientific™ Javelin™ Direktverbindungssäulenfilter
Schützen Sie HPLC-Systeme mit einteiligen Thermo Scientific™ Javelin Filtersäulen mit Direktanschluss.
Marke:  Thermo Scientific™ 88400
105.54 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11558680
  • 113.23 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schützen Sie HPLC-Systeme mit einteiligen Thermo Scientific™ Javelin Filtersäulen mit Direktanschluss.
  • Direktverbindung für maximale Effizienz
  • Ersetzen Sie die gesamte Einweg-Filtereinheit für einfachen Wechsel
  • Empfohlen für die Verwendung als spezielle Filter für eine Säule anstelle des HPLC-Systems
  • 0,0625in Die CPI-Spitze kann ohne Schläuche oder Schraubenschlüssel direkt an den Einlass der HPLC-Säule angeschlossen werden
  • 0,5 μm Porosität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4/4,6 mm
HPLC-Systeme
4,6/4,0 mm
Javelin Säulenfilter
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.