Learn More
Chemsplash Jet Spray 88 Typ 3/4 5/6 Overall
Beschreibung
Chemsplash Jet Spray 88 Typ 3B/4B 5B/6B Overall
- 88 g/m² schweres, mikroporöses Vliesgewebe
- Ultraschallverschweißte Nähte
- Selbstklebender Kinnriemen für optimalen Schutz
- Elastische Kapuze, halber Bund, Bündchen und Knöchelriemen
- Praktische Daumenschlaufen am Handgelenk
- Einseitiger Reißverschluss mit zweifach faltbarer, selbstklebender Lasche
- Silikon- und latexfrei
- Fusselfreier Stoff
- Anti-Static
- PFAS-frei
Beschreibung: Die Chemsplash Der Jet Spray 88 Schutzanzug Typ 3B/4B 5B/6B bietet eine hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Chemikalien und gewährleistet so einen außergewöhnlichen Schutz selbst gegen die korrosivsten Chemikalien. Hergestellt aus einem robusten, 88 g/m² schweren Polypropylen/Polyethylen-Mehrschichtlaminat, bietet es gemäß EN14126 auch Schutz vor biologischen Gefahren, einschließlich Viren, Bakterien und durch Blut übertragbaren Krankheitserregern. Darüber hinaus bietet der Overall Schutz vor partikulärer radioaktiver Kontamination (Stufe 2) gemäß EN1073-2-Normen. Das Design umfasst einen selbstklebenden Kinnriemen, eine elastische Kapuze, einen elastischen Bund, elastische Bündchen und Knöchelriemen sowie Daumenschlaufen für mehr Komfort und Schutz. Dieser Overall eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen ein hoher Schutz vor Chemikalien und biologischen Stoffen erforderlich ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Verbundgewebe |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch, Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |