missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JNJ 5207787, Tocris Bioscience™

Selective NPY Y2 receptor antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 401850

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412804

  • 1013.71 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Functional Assay - Tube formation assay: BME promotes formation of capillary-like structures by human (HBMVEC; HUVEC) or mouse (SVEC4-10) endothelial cells. Gelling Assay - BME gels in less than 30 minutes at 37degreesC, and maintains the gelled form in culture medium for a minimum of 14 days at 37degreesC.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

683746-68-1
510.682
unii-ow44b6fa0y, ow44b6fa0y, chembl21283, 2e-n-1-acetyl-2,3-dihydroindol-6-yl-3-3-cyanophenyl-n-1-2-cyclopentylethyl piperidin-4-yl prop-2-enamide, d02wby, 2-propenamide, n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indol-6-yl-3-3-cyanophenyl-n-1-2-cyclopentylethyl-4-piperidinyl-, 2e, n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indol-6-yl-3-3-cyano-phenyl-n-1-2-cyclopentyl-ethyl-piperidin-4yl acrylamide, trans-n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indol-6-yl-3-3-cyanophenyl-n-1-2-cyclopentylethyl piperidin-4-yl acrylamide, 2e-n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indol-6-yl-3-3-cyanophenyl-n-1-2-cyclopentylethyl-4-piperidinyl-2-propenamide, alphae-n-1-2-cyclopentylethyl-4-piperidinyl-n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-6-yl-3-cyanobenzeneacrylamide
(E)-N-(1-acetyl-2,3-dihydroindol-6-yl)-3-(3-cyanophenyl)-N-[1-(2-cyclopentylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide
C32H38N4O2
DSEJCLDJIFTPPH-FMIVXFBMSA-N
10324083
CC(=O)N1CCC2=C1C=C(C=C2)N(C3CCN(CC3)CCC4CCCC4)C(=O)C=CC5=CC=CC(=C5)C#N

Spezifikation

JNJ 5207787
683746-68-1
unii-ow44b6fa0y, ow44b6fa0y, chembl21283, 2e-n-1-acetyl-2,3-dihydroindol-6-yl-3-3-cyanophenyl-n-1-2-cyclopentylethyl piperidin-4-yl prop-2-enamide, d02wby, 2-propenamide, n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indol-6-yl-3-3-cyanophenyl-n-1-2-cyclopentylethyl-4-piperidinyl-, 2e, n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indol-6-yl-3-3-cyano-phenyl-n-1-2-cyclopentyl-ethyl-piperidin-4yl acrylamide, trans-n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indol-6-yl-3-3-cyanophenyl-n-1-2-cyclopentylethyl piperidin-4-yl acrylamide, 2e-n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indol-6-yl-3-3-cyanophenyl-n-1-2-cyclopentylethyl-4-piperidinyl-2-propenamide, alphae-n-1-2-cyclopentylethyl-4-piperidinyl-n-1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-6-yl-3-cyanobenzeneacrylamide
CC(=O)N1CCC2=C1C=C(C=C2)N(C3CCN(CC3)CCC4CCCC4)C(=O)C=CC5=CC=CC(=C5)C#N
510.682
510.67
50mg
C32H38N4O2
DSEJCLDJIFTPPH-FMIVXFBMSA-N
(E)-N-(1-acetyl-2,3-dihydroindol-6-yl)-3-(3-cyanophenyl)-N-[1-(2-cyclopentylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide
10324083
>98%
Videos