Learn More
Tocris Bioscience™ JNJ 7777120
Beschreibung
JNJ 7777120 is a histamine H4 receptor antagonist; displays high affinity (Ki = 4.5 nM) and is >1000-fold selective for H4 over other histamine receptors.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)carbonyl]-4-methylpiperazine |
| CAS | 459168-41-3 |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C14H16ClN3O |
| Formelmasse | Observed MW: 277.75 |