missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ JNJ DGAT2-A

Beschreibung
JNJ DGAT2-A is a DGAT2 inhibitor (IC50 = 140 nM). Exhibits >70-fold selectivity for DGAT2 over DGAT1 and MGAT2.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-[2-fluoro-4-[[4-oxo-2-[[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amino]-1,3-thiazol-5-(4H)ylidene]methyl]phenoxy]benzonitrile |
| CAS | 1962931-71-0 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | Diacylglycerol O-Acyltransferase (DGAT) Inhibitors |
| Summenformel | C24H16BrFN4O2S |
| Formelmasse | 523.38 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?