Learn More
Tocris Bioscience™ JPS036
Artikelnummer. 30040317
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30040317 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30040317 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 8085/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective HDAC3 Degrader (PROTAC™)
JPS036 is a selective HDAC3 Degrader (PROTAC™) (DC50 = 440 nM; Dmax = 77 %). JPS036 comprises a benzamide-based compound joined by a linker to a Von Hippel Lindau (VHL) E3 ligase ligand.
Negative control JPS016NC also available.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,4R)-N-[2-[[12-[[4-[(2-Aminophenyl)carbamoyl]phenyl]amino]-12-oxododecyl]oxy]-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]-1-[(S)-2-(1-fluorocyclopropan-1-ylcarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2669785-85-5
Menge 5 mg
Ziel Active Degraders
Summenformel C51H66FN7O7S
Reinheit 0.98