Learn More
3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutzkits
Beschreibung
- Hochkomfortables Dekontaminationsband
- Luftstromanzeige und Kalibrierschlauch
- Filter und Vorfilter gegen organische Dämpfe und Partikel (A2P)
- Längenverstellbarer Atemschlauch
- Akku (NiMH) mit 8 Stunden Betriebsdauer und ein Akkuladegerät
Spezifikation
Spezifikation
| Akkulaufzeit | 8 hours |
| Akkutyp | NiMH |
| Filtertyp | OV/HE-Filter |
| Produkttyp | PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz vor Gasen, Dämpfen und Feinstaub oder einer Kombination von Schadstoffen je verwendetem Filter |
| Enthält | Akkubetriebenes Turboaggregat, Tragegurt für Dekontaminationsausrüstung, Kalibrierrohr und Luftdurchflussanzeige, 2 x A2P-Filter, Vorfilter, Atemschlauch, Akku, Akkuladegerät |
| Modell | 56480 |
| Menge | Je 1 |