Learn More
3M™ Jupiter™ Gebläseatemschutzkits
Artikelnummer. 11358550
Change view
Click to view available options
:
Modell: RTUJUPITER; Filtertyp: A2P
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11358550 Modell: RTUJUPITER; Filtertyp: A2P
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11358550 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100079779
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein gebrauchsfertiges Starterkit mit allem, was für die Filtration im Labor erforderlich ist. Das 3M™ Jupiter™ Starterkit verfügt über einen elektronischen akustischen und optischen Alarm bei niedrigem Batteriestand und/oder niedrigem Luftstrom.
  • Hochkomfortables Dekontaminationsband
  • Luftstromanzeige und Kalibrierschlauch
  • Filter und Vorfilter gegen organische Dämpfe und Partikel (A2P)
  • Längenverstellbarer Atemschlauch
  • Akku (NiMH) mit 8 Stunden Betriebsdauer und ein Akkuladegerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Akkulaufzeit 8 h
Akkutyp NiMH (wiederaufladbar)
Filtertyp A2P
Produkttyp PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz vor Gasen, Dämpfen und Feinstaub oder einer Kombination von Schadstoffen je verwendetem Filter
Enthält Akkubetriebenes Turboaggregat, Tragegurt für Dekontaminationsausrüstung, Kalibrierrohr und Luftdurchflussanzeige, 2 x A2P-Filter, Vorfilter, Atemschlauch, Akku, Akkuladegerät
Modell JPRTU1
Menge Je 1