Learn More
Justrite™ Blaue Aufbewahrungsschränke für Säuren, aus Polyethylen
Justrite Säurenschränke aus Polyethylen bieten höchste Beständigkeit gegen raue Umgebungen und korrosive Stoffe, sodass Ihre Mitarbeiter besser geschützt sind.
514.45 € - 2351.10 €
Spezifikation
Farbe | Blue |
---|---|
Material | Polyethylene |
Ausführung der Tür | Manual-close |
Produktcode | Marke | Tragkraft | Abmessungen (T x B x H) innen | Produkttyp | Anzahl Türen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tragkraft | Abmessungen (T x B x H) innen | Produkttyp | Anzahl Türen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11965384
|
Justrite™
24040 |
Two 4L (1 gal.) bottles | 33.7 x 28.6 x 38 cm | Lagerschrank für den Tisch | 1 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12387492
|
Justrite™
24160 |
30 L (7.92 gal.) | 16 x 12.5 x 28 in. (40.64 x 31.75 x 71.12 cm) | Undercounter storage cabinet | 2 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Für besonders korrosive Säuren ist der Schrank eindeutig mit “ACID” (Säure) gekennzeichnet und lässt sich mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verschließen, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.Tischmodell
- Der Türanschlag ist von beiden Seiten möglich und ermöglicht so eine optimale Ausnutzung der Arbeitsfläche
- Die Auffangschale aus Polyethylen im Inneren fängt verschüttete Flüssigkeiten auf und lässt sich zum leichten Reinigen herausnehmen
- Ein separates Tablett aus Polyethylen lässt sich unter dem Schrank unterbringen und dient als Arbeitsschale
- Die einzelnen Abteile sind mit einstellbaren Regalböden und Aufbewahrungsmöglichkeiten in beiden Türen für kleinere Behälter ausgestattet
- Die beiden herausnehmbaren Auffangschalen lassen sich zum einfachen Reinigen versehentlich verschütteter Flüssigkeiten leicht herausziehen
- Die beiden Lüftungsöffnungen (mit abnehmbaren Verschlüssen) auf der Rückseite eignen sich für den Anschluss von Dampfabsaugungsanlagen mittels Druckluft
- Mit Befestigungsmitteln für die Wandmontage
Spezifikation
Blue | |
Polyethylene | |
Manual-close |