Learn More
Justrite™ Riser leg frame for 114/170Lcabinet, steel black
Hält den Schrank vom Boden fern und somit fern von Feuchtigkeit
Marke: Justrite™ 84002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.50000kg
Beinhaltet: Warnaufkleber “Umsetzen mit Gabelstapler nur im leeren Zustand” für Schranktür.
Beschreibung
- Passend für Schränke 30 und 45 Gallonen (114 bzw. 170 l)
- Stellfläche 45.7 x 107.7 cm (18 × 43 Zoll)
- Stützt den Schrank vollständig ab
- Es können höhenverstellbare Füße angebracht werden
- Ermöglicht ein einfaches Umsetzen des leeren Schranks mit Hilfe eines Gabelstaplers oder eines Palettenhubwagens
- Unterseite leicht zu reinigen
Spezifikation
Levelvorrichtungen und Sicherheitswarnaufkleber “Nur mit Gabelstapler bewegen, wenn leer” | |
Sockelerhöhung | |
39 lb | |
43.75 Zoll | |
30- und 45-Gal.-Schrank mit Stapler oder Palettenhubwagen und Schrank mit einer Stellfläche von 43 B x 18 Zoll T |
14 kg | |
13,3 cm | |
5.25 Zoll | |
Stahl | |
111,1 cm |