Learn More
Justrite™ Chemcor™ Sicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
Justrite Chemcor™ Sicherheitsschrank für korrosive Substanzen/Säuren bietet Korrosions- und Brandschutz.
2136.96 € - 3401.17 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA |
---|---|
Beschreibung | Auskleidung: Flammkaschierter Thermoplast |
Farbe | Blau |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 65 Zoll |
Material | Stahl (CR) |
Produktcode | Marke | Tragkraft | Abmessungen (T x B x H) innen | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tragkraft | Abmessungen (T x B x H) innen | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11985446
|
Justrite™
89600221 |
227 l, 60 gal. | 30.34 x 30.75 x 60.5 Zoll (77.1 x 78 x 153.7 cm) | Manuell verschließbar |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11965446
|
Justrite™
89450221 |
170 l, 45 gal. | 14.56 x 39.5 x 60.5 Zoll (37 x 100.3 x 153.7 cm) | Manuell verschließbar |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11975446
|
Justrite™
89452221 |
170 l, 45 gal. | 14.56 x 39.5 x 60.5 Zoll (37 x 100.3 x 153.7 cm) | Selbstschließend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Flammkaschierter Thermoplast-Einsatz
- 100 % nahtlose Schutzfolie an allen Innenwänden, Decken, Sammelbehältern, Innentüren und Einlageböden
- Nahtlose Oberfläche
- Nicht-poröse Oberfläche widersteht Verfärbung und lässt sich leicht reinigen.
- Doppelter Nutzen und vielseitiger Einsatz dank umfassenden Schutz vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien
- Blau
- Erhältlich in den Standardgrößen 30, 45 und 60 gal. (114, 170 und 227 l)
- Doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem 18-Gauge-Stahl (1 mm) mit einer Dicke von 2 Zoll (51 mm), auslaufsicherer Sammelbehälter, zwei Abzugsöffnungen
- Verstellbare Einlegeböden, Edelstahltüren mit Drei-Punkt-Selbstverriegelung und abschließbarem ULoc™ Griff, Haz™ reflektierende Warnetiketten
- Sure-grip™ Griffe
Compliance
FM-geprüft und entspricht den OSHA-Vorschriften und den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes „International Fire Code“ in NFPA 1 „Uniform Fire Code“
Spezifikation
FM, NFPA, OSHA | |
Blau | |
Stahl (CR) | |
Entzündbare Stoffe | |
165.1 cm | |
ChemCor™ Liner, doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem Stahl, flüssigkeitsdichte 2 Zoll-Auffangbehälter, zwei Belüftungsöffnungen, verstellbare Einlegeböden, selbstverriegelnde Drei-Punkt-Schiebetüren aus Edelstahl mit U-Loc™ abschließbarem Griff, Stoßblech | |
2 |
Auskleidung: Flammkaschierter Thermoplast | |
65 Zoll | |
Lagerschrank | |
60.5 Zoll | |
153.7 cm | |
2 | |
Epoxid |