Learn More
Justrite™ Chemcor™ Aufsatzsicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
Justrite Chemcor™ Piggyback Sicherheitsschrank für korrosive Substanzen/Säuren bietet Korrosions- und Brandschutz.
1231.62 € - 1755.94 €
Spezifikation
Innentiefe (angloamerikanisch) | 14.56 Zoll |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 45,7 cm |
Innentiefe (metrisch) | 37 cm |
Farbe | Blue |
Außentiefe (angloamerikanisch) | 18 Zoll |
Produktcode | Marke | Tragkraft | Außenhöhe (angloamerikanisch) | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tragkraft | Außenhöhe (angloamerikanisch) | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11905446
|
Justrite™
89130221 |
45 l, 12 gal. | 18 Zoll | FM, NFPA, OSHA |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11925446
|
Justrite™
89172221 |
64 l, 17 gal. | 24 Zoll | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11915446
|
Justrite™
8913222 |
12 gal. (45 l) | 18 Zoll | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Flammkaschierter Thermoplast-Einsatz
- 100 % nahtlose Schutzfolie an allen Innenwänden, Decken, Sammelbehältern, Innentüren und Einlageböden
- Nahtlose Oberfläche
- Nicht-poröse Oberfläche widersteht Verfärbung und lässt sich leicht reinigen.
- Doppelter Nutzen und vielseitiger Einsatz dank umfassenden Schutz vor aggressiven Säuren und korrosiven Chemikalien
- Blau
- Piggyback-Ausführung
- Doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem 18-Gauge-Stahl (1 mm) mit einer Dicke von 2 Zoll (51 mm), auslaufsicherer Sammelbehälter, zwei Abzugsöffnungen
- Verstellbare Einlegeböden, Edelstahltüren mit Drei-Punkt-Selbstverriegelung und abschließbarem ULoc™ Griff, Haz™ reflektierende Warnetiketten
- Sure-grip™ Griffe
Zertifizierungen
- Von FM Global getestet und zugelassen
- Gemäß den Vorschriften in Richtlinie 30 der National Fire Protection Association (NFPA) entwickelt
Compliance
FM-geprüft und entspricht den OSHA-Vorschriften und den Anforderungen des US-amerikanischen Modellgesetzes „International Fire Code“ in NFPA 1 „Uniform Fire Code“
Spezifikation
14.56 Zoll | |
37 cm | |
18 Zoll | |
Piggyback Lagerschrank | |
Entzündbare Stoffe | |
2 | |
39.5 Zoll | |
100,3 cm |
45,7 cm | |
Blue | |
Stahl (CR) | |
43 Zoll | |
ChemCor™ Liner, doppelwandige Konstruktion aus geschweißtem Stahl, flüssigkeitsdichte 2 Zoll-Auffangbehälter, zwei Belüftungsöffnungen, verstellbare Einlegeböden, selbstverriegelnde Drei-Punkt-Schiebetüren aus Edelstahl mit U-Loc™ abschließbarem Griff, Stoßblech | |
Epoxid, Thermoplast | |
109 cm |