Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Sammelstelle
Wetterfeste Konstruktion hält auch unter härtesten Bedingungen stand
263.16 € - 1137.30 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | SPCC, EPA, OSHA, UL |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfaches Beladen und leerer Basisplatz für die Lagerung |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12911425
|
Justrite™
28683 |
180 gal. | 2 x 55 gal. Fässer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12921425
|
Justrite™
28685 |
66 gal. | 55 gal. Fass |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Große Öffnung für einfaches Beladen und leerer Basisplatz für die Lagerung
- 100 % recyceltes Polyethylen
- Farbe: Schwarz
Zur Lagerung einzelner Fässer
- Bietet Platz für einen Behälter mit 208.2 l (55 gal.) Fassungsvermögen
- Fassungsvermögen: 250 l (66 gal.)
- Abmessungen (Durchmesser x H): 83.8 x 80.6 cm (33 x 31.75 in.)
- Bietet Platz für zwei Behälter mit einem Fassungsvermögen von je 208.2 l (55 gal.)
- Doppelabdeckungen können einzeln oder zusammen geöffnet oder geschlossen und verriegelt werden
- Einfahrtaschen für die Verlagerung
- Fassungsvermögen: 681 l (180 gal.)
- Abmessungen (L x B x H): 152.4 x 99.1 x 119.4 cm (60 x 39 x 47 in.)
Zertifizierungen
UL, UL Environmental
Compliance
EPA, OSHA, SPCC
Spezifikation
SPCC, EPA, OSHA, UL | |
Schwarz | |
Polyethylen | |
Einfaches Beladen und leerer Basisplatz für die Lagerung |