Learn More
Justrite™ In-Flow Sicherheitsbehälter
Zugelassene Behälter für die Aufbewahrung von Reagenzien beim Befüllen von HPLC-Maschinen mit Lösungsmittel
Marke: Justrite™ 12164
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte
- Ausgestattet mit der nötigen selbstschließenden Füll-/Ausgusstülle mit Flammensperre aus Edelstahl
- Zwei Schnellkupplungsanschlüsse: einer aus Polypropylen zur Entlüftung und einer aus Edelstahl, um den Durchfluss des Lösungsmittels zu regeln
- Die Edelstahl-Trennvorrichtung beinhaltet Klemmverschraubungen mit einem Außendurchmesser von 1/8 in. (1/16 in. Innendurchmesser) und einem Außendurchmesser von 1/16 in. (1/32 in. Innendurchmesser)
Spezifikation
Sicherheitskanne | |
0.5 gal. | |
Weiß | |
Selbstschließende Füll-/Ausgießstülle | |
5.25 Zoll | |
9.5 Zoll | |
1.45 Zoll | |
3.6 cm |
FM, NFPA, OSHA | |
2 l | |
PE (Polyethylen) | |
Oval | |
13.3 cm | |
24.1 cm | |
7.75 Zoll | |
19.6 cm |