Learn More
Justrite™ In-Flow Sicherheitsbehälter
Zugelassene Behälter für die Aufbewahrung von Reagenzien beim Befüllen von HPLC-Maschinen mit Lösungsmittel
599.62 € - 686.46 €
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitskanne
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA, OSHA
Farbe Weiß
Material PE (Polyethylen)
Enthält Selbstschließende Füll-/Ausgießstülle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
11909405
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Justrite™
12164
9.5 Zoll 24.1 cm Oval Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13178175
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Justrite™
1216-5
14.75 in. 37.4 cm Rund Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte
  • Ausgestattet mit der nötigen selbstschließenden Füll-/Ausgusstülle mit Flammensperre aus Edelstahl
  • Zwei Schnellkupplungsanschlüsse: einer aus Polypropylen zur Entlüftung und einer aus Edelstahl, um den Durchfluss des Lösungsmittels zu regeln
  • Die Edelstahl-Trennvorrichtung beinhaltet Klemmverschraubungen mit einem Außendurchmesser von 1/8 in. (1/16 in. Innendurchmesser) und einem Außendurchmesser von 1/16 in. (1/32 in. Innendurchmesser)
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitskanne
Weiß
Selbstschließende Füll-/Ausgießstülle
FM, NFPA, OSHA
PE (Polyethylen)