Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Dispensierbehälter CansxAS
Einfaches, einhändiges Abfüllen gefährlicher Flüssigkeiten direkt auf die Arbeitsfläche. Der nichtmetallische Spender besteht aus Polyethylen und einem Spenderventil aus Messing.
Marke: Justrite™ 14002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Eignen sich hervorragend für leicht entzündliche Materialien
- Die selbstschließenden Dosierventile verhindern das unbeabsichtigte Auslaufen gefährlicher Flüssigkeiten und erlauben ein genaues Einfüllen der benötigten Flüssigkeitsmenge
- Flaschenkörper aus hoch verdichtetem Polyethylen
- Die Dosierflaschen ermöglichen ein einfaches, einhändiges Abgeben gefährlicher Flüssigkeiten direkt am Arbeitsplatz
Spezifikation
Dispensierkanne | |
0.19 l | |
Zur Verwendung mit entzündlichen Materialien | |
Auslaufsicherer Messingdispenser mit selbstschließenden Ventilen | |
5.72 cm |
4 oz. | |
Weiß | |
Polyethylen | |
2.25 in. |