Learn More
Justrite™ Nichtmetallische Sicherheitsbehälter Typ I, runde Form
Artikelnummer. 10784033
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
10.75 in.
12.75 in.
Höhe (angloamerikanisch):
14,2 in.
16 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
10784033 12.75 in. 16 in. -
10763863 10.75 in. 14,2 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784033 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 14561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.10 €
    214.07 € / 1 Stück
    Sparen 61.03 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann zur Lagerung von Flüssigkeiten verwendet werden, die Sicherheitskannen aus Edelstahl oder beschichtetem Stahl korrodieren
  • Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte
  • Stoß- und punktionsbeständig und praktisch chemisch inert
  • Ausgestattet mit Flammensperre zum Schutz des Inhalts vor Funken
  • Die Apparatur und interne Flammensperre sind aus Edelstahl
  • Der Druckentlastungsmechanismus, die Durchstrom-Flammensperre aus doppeltem Drahtgeflecht und der auslaufsichere Verschluss gewährleisten die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten
  • Frei schwingender Griff für Balance und einfache Handhabung
  • Fassungsvermögen: 2,5 gal. (9,5 l) oder 5 gal. (19 l)
  • Rot
Zertifizierungen
UL- und ULC-Zulassung, FM-Zulassung, New York City Zulassungsnummer 4448
Compliance
Erfüllt die OSHA- und NFPA-Anforderungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, NFPA, OSHA
Produkttyp Sicherheitskanne
Beschreibung Dellen-, durchstich-, splitterfest
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Kapazität (metrisch) 19 l
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Aufbewahren von Flüssigkeiten
Material Polyethylen
Form Rund
Höhe (angloamerikanisch) 16 in.
Höhe (metrisch) 40,6 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 1.45 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 12.75 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 3,6 cm
Außendurchmesser (metrisch) 32,38 mm