Learn More
Justrite™ Type II AccuFlow™ Sicherheitsbehälter aus Stahl für brennbare Stoffe
Justrite Typ II AccuFlow™ Stahl-Sicherheitsbehälter für entzündliche Substanzen ermöglicht Ihren Mitarbeitern ein bequemes Füllen und ein spritzfreies Ausgießen.
Marke:  Justrite™ 7250220
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.84300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13427406
  • 174.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem, hochwertig beschichtetem Stahl mit Verstärkungsrippen, Pulverbeschichtung sorgt für außergewöhnliche Haltbarkeit.
  • Der innovative Verteiler ermöglicht kontrolliertes Ausgießen und automatische Entlüftung
  • Flexibler 9 Zoll (22.9 cm) langer flexibler Metallschlauch ermöglicht das Ausgießen in kleine Öffnungen
  • Füllanschluss mit ergonomisch geformtem Griff erleichtert das Befüllen
  • Die Flammensperre aus Edelstahl leitet Wärme ab und verhindert so Rückschlagzündungen, und ein selbstschließender, leckagendichter Deckel mit automatischer Entlüftung schützt vor Zerbersten und Explosion
  • Warnschilder mit extra großer “ID”-Zone gibt Inhalt, Standort der Abteilung oder persönlichen Namen des Nutzers an
  • Alle Größen haben ein zusätzliches Fassungsvermögen zum Beimischen von Additiven für Zweitaktmotoren
Rote DOT-konforme Behälter
  • Schwere Rollenleisten schützen den Ausguss
  • Der am Ausguss befestigte Niederhalter mit Befestigungsschraube verhindert das Entweichen von Dämpfen und ein Verschütten während des Transports
  • Die Schmelzhalterung lässt sich beim Transport von Kraftstoff leicht einrasten; schmilzt bei 165 °F (74 °C) und verhindert so bei hohen Temperaturen den Aufbau gefährlich hoher Drücke
  • Die interne Flammensperre leitet Wärme ab und verhindert so eine Rückschlagzündung
  • Der selbstschließende Deckel entlüftet zwischen 3 und 5 psig automatisch
Bestellinformation
Erhältlich in vier Farben zur Unterscheidung zwischen den Flüssigkeiten (Rot für brennbare Flüssigkeiten, Gelb für Dieselkraftstoff, Blau für Kerosin und Grün für Öle). Bezüglich nicht aufgeführter Farben wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter.
Zertifizierungen
FM zugelassen, UL/ULC-gelistet. TÜV-zertifiziert.
Compliance
Erfüllt die OSHA- und NFPA-Anforderungen. ADA-konform. Kat.- Die Nummern 19-413-861, -861 und -860 erfüllen die DOT- und HM-181-Anforderungen und verfügen über ein UN-Zulassungskennzeichen 1A1/Y1.2/100.
Serviceleistungen
Zehn Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsbehälter Typ II
Selbstschließende, leckdichte Kappe
19 l
Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, Dieselkraftstoff
Pulverbeschichtung
9 Zoll
17.5 Zoll
0.625 Zoll
1.68 Zoll
298 mm
FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA
5 gal.
Gelb
Stahl
Flammensperre aus Edelstahl
22,9 cm
445 mm
11.75 Zoll
1,6 cm
4,3 cm