Learn More
Tocris Bioscience™ JW 67
Artikelnummer. 18785437
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18785437 10 mg 10 Milligramm
18736757 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18785437 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4651/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wnt pathway inhibitor; induces degradation of active β-catenin
JW 67 is an inhibitor of canonical Wnt pathway signaling (IC50 = 1.17 μM); targets the β-catenin destruction complex (GSK-3β/AXIN/APC) to induce β-catenin degradation. Selective for the canonical Wnt pathway over the Sonic hedgehog (Shh) and NF-κB pathways. Blocks G1/S cell cycle progression in colorectal cancer (CRC) cell lines (GI50 = 7.8 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit >97%
Menge 10 mg
Produkttyp JW 67
Molekulargewicht 394.38
Hemmstoffe JW 67
Nur für Forschungszwecke