Learn More
Tocris Bioscience™ JX 06
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18776648
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18776648 50 mg 50 Milligramm
18758108 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18776648 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5845/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) 1/2/3 inhibitor
JX 06 is a potent and selective pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) 1/2/3 inhibitor (IC50 values are 49, 101 and 313 nM for PDK1, PDK2 and PDK3, respectively). Exhibits selectivity for PDK1/2/3 over PDK4 and a panel of 323 other kinases. Suppresses A549 lung cancer cell proliferation in vitro. Reduces tumor volume of A549 xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(morpholinothiocarbonyl) disulfide
CAS 729-46-4
Menge 50 mg
Ziel PDK-1 Inhibitors
Summenformel C10H16N2O2S4
Formelmasse 324.51
Reinheit >98%