Learn More
K-252a, 98 %, ACROS Organics™
478.00 € - 687.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 97161-97-2
Summenformel C27H21N3O5
Molare Masse (g/mol) 467.5
MDL-Nummer MFCD00161522
InChI-Schlüssel KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-hydroxy-5-methyl-13-oxo-5,6,7,8,14,15-hexahydro-13h-5,8-epoxy-4b,8a,14-triazadibenzo b,h cycloocta 1,2,3,4-jkl cyclopenta e-as-indacene-6-carboxylate
PubChem-CID 3813
SMILES CC12C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)(C(=O)OC)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10018751
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
328310010
1mg
687.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10246021
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
328311000
100μg
478.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
09-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
97161-97-2
467.5
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
3813
C27H21N3O5
MFCD00161522
methyl 6-hydroxy-5-methyl-13-oxo-5,6,7,8,14,15-hexahydro-13h-5,8-epoxy-4b,8a,14-triazadibenzo b,h cycloocta 1,2,3,4-jkl cyclopenta e-as-indacene-6-carboxylate
CC12C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)(C(=O)OC)O
Spezifikation
K-252a
97161-97-2
C27H21N3O5
methyl 6-hydroxy-5-methyl-13-oxo-5,6,7,8,14,15-hexahydro-13h-5,8-epoxy-4b,8a,14-triazadibenzo b,h cycloocta 1,2,3,4-jkl cyclopenta e-as-indacene-6-carboxylate
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
467.5
467.5
1mg
97.5% min. (HPLC)
MFCD00161522
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dichloromethane,dmso
CC12C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)(C(=O)OC)O
3813
98%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)