Learn More
uvex K-Basic Extra Schnitt-/Wärmeschutzhandschuhe mit Aramidfaser
Artikelnummer. 17777609 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
3
8
10
12
Packungsgröße:
2 Stück
5 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17777609 3 5 Paare
15346952 8 2 Stück
15316952 10 2 Stück
15326952 12 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17777609 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6017904
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Handschuhe aus Aramidfaser-Kuliergewirk eignen sich ideal für Anwendungen, die sowohl mechanische als auch thermische Risiken mit sich bringen.Geeignet für Kontaktwärme bis zu 250 °C.
  • Grobgestrickter Handschuh aus Aramidfaser (7-Gauge) für mechanische und thermische Aktivitäten
  • Unbeschichtet
  • Geeignet für Wärmekontakt bis zu +250 °C
  • Guter Schnittschutz
  • Gute thermische Isolierung bei direktem Kontakt mit warmen oder heißen Objekten
  • Guter Tragekomfort durch das Innenfutter aus Baumwolle
  • Atmungsaktiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388:2016 (2 4 4 2 D) und EN 407:2004 (X 2 X X X X)
Coating Material Uncoated
Farbe Gelb
Latex Free Yes
Material Aramidfaser
Produkttyp Heat-resistant Gloves
Größe 3
Modell Full-hand Mitt
Temperature (Metric) Max 250°C
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Serie K-Basic Extra
Yarn Gauge 7