Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type K, 24-Gauge
Make your own extension cables with this Type K, 24-Gauge Thermocouple Wire.
Marke:  Digi-Sense 08541-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11895865
  • 86.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
  • Meets ANSI and ASTM standards.
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
Thermoelementdraht
-99.4°F to +1652°F
30 m
-73°bis +900 °C
Glass Braid
100 ft.