Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense™ Flexible Thermoelementsonden mit isoliertem Draht
Mit diesen Sonden lassen sich Messwerte und Temperaturgenauigkeit bei verschiedensten Anwendungen optimieren. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Flexible Thermoelementsonden mit isoliertem Draht eignen sich optimal für Hochtemperaturmessungen und können für Flüssigkeiten, Gase und halbfeste Stoffe eingesetzt werden.
35.30 € - 107.00 €
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11860000
|
Digi-Sense™
08516-65 |
– 150 bis 204 °C | Standardstiftsonde, Typ K, 4 in., Mini Conn |
75.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11849652
|
Digi-Sense™
08439-62 |
– 200 bis 311 °C | Kompakte Thermocouple-Sonde, 4.5 in., Grnd, Typ K |
49.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11801375
|
Digi-Sense™
08514-66 |
– 150 bis 649 °C | Kompakte Oberflächensonde Typ K 4.5 in., Mini Conn Exp 5 ft. Kabel aus Glasfaser/SS |
70.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11763099
|
Digi-Sense™
08516-71 |
– 150 bis 1100 °C | Rohr-Ftg. Sonde Typ K, SS-Griff, Mini Conn |
58.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11850000
|
Digi-Sense™
08516-55 |
– 200 bis 311 °C | Standardsonde, Typ K, Mini Conn, 5 in., Spitzendurchmesser .093, GRD, 5 ft. Kabel |
68.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11781349
|
Digi-Sense™
08467-64 |
–150 bis 1093 °C | Hochtemperatur-Keramikfaserisolierter Mini-Anschl.-Exp Typ K |
55.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11871435
|
Digi-Sense™
08469-22 |
– 150 bis 482 °C | Schlauchklemmensonde Mini, Typ K, Conn GRD 10 ft. gewebtes Kabel aus SS |
35.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11880000
|
Digi-Sense™
08516-96 |
– 250 bis 1100 °C | Flexible Thermocouple-Sonde für hohe Temperaturen, Typ K,12 in. |
49.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11809662
|
Digi-Sense™
08439-82 |
– 150 bis 148 °C | Kompakte Penetrations-Thermocouple-Sonde, 2.5 in., Grnd, Typ K |
48.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11830010
|
Digi-Sense™
08117-45 |
– 150 bis 427 °C | Abnehmbare Thermocouple-Sonde, 4 in., Penetration, Grnd, Typ K |
35.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11771339
|
Digi-Sense™
08516-74 |
– 150 bis 482 °C | Rohrstopfensonde Typ K SS 1/4 in. NPT(M) Mini Conn |
58.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11735249
|
Digi-Sense™
08469-82 |
– 150 bis 100 °C | Kompakte Penetrations-Thermocouple-Sonde, 2.5 in. Länge, Grnd, Typ K |
60.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11752683
|
Digi-Sense™
08516-97 |
– 250 bis 1100 °C | Thermocouple-Sensor, Typ K |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mit diesen Sonden lassen sich Messwerte und Temperaturgenauigkeit bei verschiedensten Anwendungen optimieren.Cole-Parmer™ Digi-Sense™ flexible Thermoelementsonden mit isoliertem Draht eignen sich optimal für Hochtemperaturmessungen und können für Flüssigkeiten, Gase und halbfeste Stoffe eingesetzt werden.
Alle isolierten Drahtsonden enthalten ein gerades, isoliertes Kabel ohne Griff. Isolierte Sonden aus Glasfaser und Keramik haben freiliegende Übergänge und eignen sich zum Einsatz für Hochtemperaturanwendungen. Sonden mit freiliegenden Übergängen werden nicht für die Verwendung mit wässrigen Lösungen empfohlen, da die freiliegenden Verbindungen der Sonden vom Typ J rosten, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt werden.- Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Mini-Verbindungsstücken geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett.
- Isolierte Drahtsonden aus Keramikfaser für Hochtemperaturmessungen.
- Allzwecksonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und Halbzeugen konzipiert.
- ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
- Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
Spezifikation
ANSI | |
Thermoelement-Sonde |