Learn More
Thermo Scientific™ K114 Kammeröfen
Erleben Sie konsistente Temperaturungleichförmigkeit, einfache Temperatureinstellungen und optimale Verwendung der Kammer in einem Ofen, der für die tägliche Arbeit im Labor konzipiert ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 50051059
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10010574
  • 5269.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
24-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Reduzieren Sie die Heizungs- und Wiederherstellungszeiten, und behalten Sie gleichzeitig die genaue Temperaturkontrolle mit den Thermo Scientific™ K 114-Kammeröfen bei, die ideal für den Einsatz in stark frequentierten Laboren und gängigen Anwendungen wie Materialtests, Brennen und schnellen Wärmeprozessen geeignet sind.
Merkmale:
  • Ideal für routinemäßige Hochtemperatur-Laboranwendungen, wie z. B. die Verbrennung, das Glühen, Backen, Vorwärmen und Trocknen
  • Asbestfreie Isolierung für minimalen Energieverbrauch und niedrige Außentemperatur
  • Die hohe Temperaturgenauigkeit und die optimierte Anordnung der Heizsysteme gewährleisten eine effiziente Nutzung des Arbeitsraums
  • Einfache Temperaturkontrolle und einfache Handhabung und Beladung über eine Kipptür
  • Entwickelt für minimale Platzanforderungen und kann unter einem Laborabzug aufgestellt werden
Bestellinformationen:
Die verfügbaren Optionen umfassen die Auswahl zwischen automatischer Grenzwertabschaltung (TWB), Digicon™--Steuerung oder Thermicon™-Automatisierungsgerät und Zeitschaltuhr. In Nordamerika nicht erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
0.12355 ft.³
6.3 Zoll
Thermocion P und Abluftventilator
230 V, 50/60 Hz
5.1 Zoll
Digitale programmierbare Steuerung, Abluftventilator
57 cm
36 lbs.
±6°K
17 cm
3.5 l
Temperaturregler/Abluftventilator
CE-Kennzeichnung
16 cm
6.3 x 6.7 x 5.1 Zoll (16 x 17 x 13 cm)
50/60 Hz
13 cm
22.4 Zoll
1.7 kw
79.4 kg
6.7 Zoll
45.6 cm
1100 °C
230 V
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Serviceleistungen