Learn More
HUBER Thermostat Typ K12-E
Beschreibung
K12 Kühlbad mit natürlichem Kältemittel
- Temperaturbereich: -20°bis 200 °C
- Kühlkapazität (0 °C): 0,2kW
- Stromversorgung: 220-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Kühlleistung | 20°C bei 0,25 kW, 0°C bei 0,2°CkW, bis 10°C bei 0,12°CkW, bis 20°C (bei 0,05 kW) |
| Temperaturbereich | -20 bis +200 °C |
| Modell | K12 |
| Gewährleistung | 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten |
| Breite (metrisch) | 350 mm |
| Höhe (metrisch) | 263 mm |
| Gewicht (metrisch) | 25 kg |
| Spannung | 220/240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |