missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

K15 (a putative transmembrane protein similar to LMP2A) Antibody (IF3/A10), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18503857 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18503857 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18503857 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250341MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

K15 (a putative transmembrane protein similar to LMP2A) Monoclonal antibody specifically detects K15 (a putative transmembrane protein similar to LMP2A) in Human, Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen K15 (a putative transmembrane protein similar to LMP2A)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon IF3/A10
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.